4-(1-Amino-2,2,2-trifluoroethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510172-1G
APOSPC510172-1GEA
1090
EUR
APOSPC510172-1G
4-(1-Amino-2,2,2-trifluoroethyl)phenol
4-(1-Amino-2,2,2-trifluoroethyl)phenol
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832191 CAS-Nummer: 294175-07-8 |