3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510174-1G
APOSPC510174-1GEA
1120
EUR
APOSPC510174-1G
3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
3,5-Difluoro-4-(methylsulphonyl)phenol
Formel:
C₇H₆F₂O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27986812 CAS-Nummer: 1447123-15-0 |