3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol
PC510176-1G
APOSPC510176-1GEA
79.9
EUR
APOSPC510176-1G
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BFO₃ Molecular Weight: 252,09 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18732617 CAS-Nummer: 1082066-29-2 |