3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510177-1G
APOSPC510177-1GEA 1030 EUR
APOSPC510177-1G
3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
3-Amino-2,2-difluoropropanoic acid
Formel: C₃H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 125,074 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864327
CAS-Nummer: 428452-49-7