3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510179-1G
APOSPC510179-1GEA
357
EUR
APOSPC510179-1G
3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
3-Cyclopropoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17008595 CAS-Nummer: 1243471-01-3 |