Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510180-5G
APOSPC510180-5GEA
397
EUR
APOSPC510180-5G
Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Methyl 4-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Formel:
C₉H₈F₃NO·ClH Molecular Weight: 239.622 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031909 CAS-Nummer: 56108-08-8 |