Methyl 3-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC510181-5G
APOSPC510181-5GEA
397
EUR
APOSPC510181-5G
Methyl 3-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Methyl 3-(Trifluoromethyl)benzimidate hydrochloride
Formel:
C₉H₈F₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031960 CAS-Nummer: 56108-09-9 |