3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510186-1G
APOSPC510186-1GEA
916
EUR
APOSPC510186-1G
3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Cyclopropyl-3-(2-fluoro-3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₃FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28014569 CAS-Nummer: 1823386-91-9 |