6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC51019-100MG
APOSPC51019-100MGEA
21.9
EUR
APOSPC51019-100MG
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
6-Bromo-5-fluoro-3-iodo-1H-indazole
Formel:
C₇H₃BrFIN₂ Molecular Weight: 340.919 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18384871 CAS-Nummer: 1286734-77-7 |