1-(2-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510192-1G
APOSPC510192-1GEA
601
EUR
APOSPC510192-1G
1-(2-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(2-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16067916 CAS-Nummer: 251352-64-4 |