1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510193-1G
APOSPC510193-1GEA
601
EUR
APOSPC510193-1G
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Molecular Weight: 210,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461901 CAS-Nummer: 81577-11-9 |