1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510194-1G
APOSPC510194-1GEA
561
EUR
APOSPC510194-1G
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanol
Formel:
C₈H₆ClF₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00018720 CAS-Nummer: 446-66-2 |