1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(2,6-Difluorophenyl)ethanamine
PC510195-5G
APOSPC510195-5GEA
916
EUR
APOSPC510195-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
1-(2,6-Difluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Molecular Weight: 157,161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09041977 CAS-Nummer: 870849-40-4 |