4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC510200-1G
APOSPC510200-1GEA
804
EUR
APOSPC510200-1G
4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
4-Fluoro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₈BFN₂O₂ Molecular Weight: 334,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28133362 CAS-Nummer: 2096340-29-1 |