4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
PC510201-1G
APOSPC510201-1GEA 804 EUR
APOSPC510201-1G
4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Fluoro-2-(morpholinomethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₅BFNO₃
Molecular Weight: 321.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23098826
CAS-Nummer: 2096340-33-7