2-Chloro-7-fluoroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510203-1G
APOSPC510203-1GEA
191
EUR
APOSPC510203-1G
2-Chloro-7-fluoroquinazoline
2-Chloro-7-fluoroquinazoline
Formel:
C₈H₄ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11518968 CAS-Nummer: 956101-10-3 |