Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510206-1G
APOSPC510206-1GEA
1840
EUR
APOSPC510206-1G
Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Methyl 3-Fluoro-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉FO₄ Molecular Weight: 200,164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16877843 CAS-Nummer: 838856-88-5 |