5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(4-Trifluoromethoxyphenyl)-nicotinic acid
PC510208-1G
APOSPC510208-1GEA
98.6
EUR
APOSPC510208-1G
5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
5-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₈F₃NO₃ Molecular Weight: 283,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410279 CAS-Nummer: 898796-62-8 |