2,2-Difluoro-2-(2-fluorophenyl)ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC510209-1G
APOSPC510209-1GEA
1010
EUR
APOSPC510209-1G
2,2-Difluoro-2-(2-fluorophenyl)ethanol
2,2-Difluoro-2-(2-fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₇F₃O Molecular Weight: 176,136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28038850 CAS-Nummer: 1380202-32-3 |