3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC510210-1G
PC510210-250MG
PC510210-5G
APOSPC510210-1GEA
601
EUR
APOSPC510210-1G
APOSPC510210-250MG
APOSPC510210-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formel:
C₈H₇BrF₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185403 CAS-Nummer: 691877-04-0 UN: 2735 ADR: 8,III |