Methyl 2-Chloro-5-fluoro-6-methylnicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510215-250MG
APOSPC510215-250MGEA
397
EUR
APOSPC510215-250MG
Methyl 2-Chloro-5-fluoro-6-methylnicotinate
Methyl 2-Chloro-5-fluoro-6-methylnicotinate
Formel:
C₈H₇ClFNO₂ Molecular Weight: 203,598 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28252200 CAS-Nummer: 1253383-90-2 |