3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510218-1G
APOSPC510218-1GEA 1220 EUR
APOSPC510218-1G
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
3-(3-Chlorophenyl)-3-fluoropyrrolidine
Formel: C₁₀H₁₁ClFN
Molecular Weight: 199,652 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26038927
CAS-Nummer: 1565489-33-9