4-Fluoro-4-(m-tolyl)piperidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510219-1G
APOSPC510219-1GEA 1010 EUR
APOSPC510219-1G
4-Fluoro-4-(m-tolyl)piperidine
4-Fluoro-4-(m-tolyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆FN
Molecular Weight: 193,261 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26037730
CAS-Nummer: 1547092-69-2