N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-((4-(4-Fluorobenzyl)morpholin-2-yl)methyl)acetamide
PC510236-100G
PC510236-25G
APOSPC510236-100GEA
116
EUR
APOSPC510236-100G
APOSPC510236-25G
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
N-[[4-(4-Fluorobenzyl)-2-morpholinyl]methyl]acetamide
Formel:
C₁₄H₁₉FN₂O₂ Molecular Weight: 266.311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619692 CAS-Nummer: 112913-94-7 |