2-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC510237-1G
APOSPC510237-1GEA
751
EUR
APOSPC510237-1G
2-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696232 CAS-Nummer: 916304-19-3 |