4-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510238-1G
APOSPC510238-1GEA
804
EUR
APOSPC510238-1G
4-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-(Aminomethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Formel:
C₅H₆F₃N₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28505588 CAS-Nummer: 1525641-12-6 |