Methyl 1-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510246-1G
APOSPC510246-1GEA
651
EUR
APOSPC510246-1G
Methyl 1-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₃ Molecular Weight: 299,245 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954614 CAS-Nummer: 2006276-88-4 |