5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510250-1G
APOSPC510250-1GEA
1010
EUR
APOSPC510250-1G
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
5-Fluoro-2-(hydroxymethyl)-4-methylbenzimidazole
Formel:
C₉H₉FN₂O Molecular Weight: 180,179 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977366 CAS-Nummer: 1936068-82-4 |