4-Bromo-6-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510251-1G
APOSPC510251-1GEA
916
EUR
APOSPC510251-1G
4-Bromo-6-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Bromo-6-fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₆BrFN₂O Molecular Weight: 245,048 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977364 CAS-Nummer: 1935913-37-3 |