4,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510252-1G
APOSPC510252-1GEA
1010
EUR
APOSPC510252-1G
4,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4,6-Difluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel:
C₈H₆F₂N₂O Molecular Weight: 184,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977363 CAS-Nummer: 1505508-34-8 |