2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510253-1G
APOSPC510253-1GEA
1010
EUR
APOSPC510253-1G
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
2-(Hydroxymethyl)-5-(trifluoromethoxy)benzimidazole
Formel:
C₉H₇F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977362 CAS-Nummer: 919054-04-9 |