4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC510257-1G
APOSPC510257-1GEA 713 EUR
APOSPC510257-1G
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇FN₂O
Molecular Weight: 166,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18807830
CAS-Nummer: 724788-99-2