2-(3-Chloropropyl)-6-fluoroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510258-1G
APOSPC510258-1GEA
1010
EUR
APOSPC510258-1G
2-(3-Chloropropyl)-6-fluoroquinazoline
2-(3-Chloropropyl)-6-fluoroquinazoline
Formel:
C₁₁H₁₀ClFN₂ Molecular Weight: 224,662 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977355 CAS-Nummer: 2006277-67-2 |