2-(2-Chloroethyl)-6-fluoroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510259-1G
APOSPC510259-1GEA
1010
EUR
APOSPC510259-1G
2-(2-Chloroethyl)-6-fluoroquinazoline
2-(2-Chloroethyl)-6-fluoroquinazoline
Formel:
C₁₀H₈ClFN₂ Molecular Weight: 210,635 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977354 CAS-Nummer: 1936487-62-5 |