2-(Chloromethyl)-6-fluoroquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC510260-1G
APOSPC510260-1GEA
1010
EUR
APOSPC510260-1G
2-(Chloromethyl)-6-fluoroquinazoline
2-(Chloromethyl)-6-fluoroquinazoline
Formel:
C₉H₆ClFN₂ Molecular Weight: 196,609 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977353 CAS-Nummer: 1935241-50-1 |