2-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC510263-1G
APOSPC510263-1GEA
916
EUR
APOSPC510263-1G
2-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbaldehyde
2-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₁H₅ClF₃NO Molecular Weight: 259,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977409 CAS-Nummer: 1621615-09-5 |