Ethyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510265-1G
APOSPC510265-1GEA
1220
EUR
APOSPC510265-1G
Ethyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Ethyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₂F₃NO₄ Molecular Weight: 315,245 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977400 CAS-Nummer: 2006278-06-2 |