Methyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510266-1G
APOSPC510266-1GEA
1220
EUR
APOSPC510266-1G
Methyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Methyl 3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₄ Molecular Weight: 301,218 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977399 CAS-Nummer: 2006277-52-5 |