3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510268-1G
APOSPC510268-1GEA 1220 EUR
APOSPC510268-1G
3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[Hydroxy[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₈F₃NO₄
Molecular Weight: 287,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28977397
CAS-Nummer: 2006277-73-0