3-[(4-Fluorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510271-1G
APOSPC510271-1GEA
1220
EUR
APOSPC510271-1G
3-[(4-Fluorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
3-[(4-Fluorophenyl)[(2-tetrahydropyranyl)oxy]methyl]isoxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₆H₁₆FNO₅ Molecular Weight: 321,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977390 CAS-Nummer: 2006277-64-9 |