2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510273-1G
APOSPC510273-1GEA 734 EUR
APOSPC510273-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
2-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₉H₉FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11052520
CAS-Nummer: 81170-13-0