(S)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510275-5G
APOSPC510275-5GEA
1010
EUR
APOSPC510275-5G
(S)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
(S)-3-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypropionic acid
Formel:
C₉H₉FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28977375 CAS-Nummer: 124980-93-4 |