3-(2-Chloro-4-fluorophenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510277-5G
APOSPC510277-5GEA
734
EUR
APOSPC510277-5G
3-(2-Chloro-4-fluorophenyl)propanoic acid
3-(2-Chloro-4-fluorophenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Molecular Weight: 202,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656905 CAS-Nummer: 174603-38-4 |