5-Chloro-6-fluoroisatin
Lieferant: Apollo Scientific
PC510278-1G
APOSPC510278-1GEA 725 EUR
APOSPC510278-1G
5-Chloro-6-fluoroisatin
5-Chloro-6-fluoroisatin
Formel: C₈H₃ClFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09728573
CAS-Nummer: 953897-06-8