3-(Difluoromethoxy)-2-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC510284-1G
APOSPC510284-1GEA
601
EUR
APOSPC510284-1G
3-(Difluoromethoxy)-2-nitropyridine
3-(Difluoromethoxy)-2-nitropyridine
Formel:
C₆H₄F₂N₂O₃ Molecular Weight: 190,104 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405787 CAS-Nummer: 1111637-77-4 |