1,3-Dibromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dibromo-2-difluoromethoxy-benzene
PC510285-1G
APOSPC510285-1GEA
601
EUR
APOSPC510285-1G
1,3-Dibromo-2-(difluoromethoxy)benzene
1,3-Dibromo-2-(difluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₄Br₂F₂O Molecular Weight: 301.911 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22418262 CAS-Nummer: 1182728-50-2 |