2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510291-5G
APOSPC510291-5GEA
1540
EUR
APOSPC510291-5G
2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-6-methoxy-3-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₉FO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29049241 CAS-Nummer: 2006277-17-2 |