Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC510296-1G
APOSPC510296-1GEA
611
EUR
APOSPC510296-1G
Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Methyl (R)-3-(Dibenzylamino)-2-fluoropropanoate
Formel:
C₁₈H₂₀FNO₂ Molecular Weight: 301,355 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29055298 CAS-Nummer: 88099-68-7 |