3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5103-1G
APOSPC5103-1GEA
139
EUR
APOSPC5103-1G
3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(4-methoxybenzyloxycarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₁₅BFNO₅ Schmelzpunkt: 150…152 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235097 CAS-Nummer: 913835-49-1 |