3-Bromo-4-(difluoromethoxy)phenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC510304-1G
APOSPC510304-1GEA
1010
EUR
APOSPC510304-1G
3-Bromo-4-(difluoromethoxy)phenylacetic acid
3-Bromo-4-(difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel:
C₉H₇BrF₂O₃ Molecular Weight: 281.051 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29065908 CAS-Nummer: 2006277-18-3 |